Learn More
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97%
Codice prodotto. 15458278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15458278 250 mg 250mg
15448278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15458278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61710.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 271-73-8 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 271-73-8
Formula molecolare C6H5N3
Molecular Weight (g/mol) 119.127
Numero MDL MFCD05663981
InChI Key GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
PubChem CID 2755850
IUPAC Name 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES C1=CC2=C(NN=C2)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid