Learn More
1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10255214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10255214 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10255214 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC08704DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1003-29-8
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C5H5NO
Quantità 1 g
Sinonimo pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
InChI Key ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
IUPAC Name 1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 95.101
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 97%