Learn More
1H-Pyrrole-2-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10384582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10384582 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10243182 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10384582 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02986CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 50269-95-9
Formula molecolare C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.131
Numero MDL MFCD00141885
InChI Key FQIAWPZQJCAPSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrrolecarbohydrazide, 2-pyrrolecarbohydrazide, pyrrole-2-carbohydrazide, pyrrole-5-carboxhydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid hydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid, hydrazide, pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, hydrazide 9ci
PubChem CID 281610
IUPAC Name 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 97%