Learn More
1H-Pyrrole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyrrole |
| CAS | 109-97-7 |
| Formula molecolare | C4 H5 N |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1H-Pyrrole (9CI, ACI), Pyrrole (8CI), 1-Aza-2,4-cyclopentadiene, Azole, Divinylenimine, Imidole, Monopyrrole, NSC 62777 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H |
| SMILES | c1cc[nH]c1 |
| IUPAC Name | 1H-pyrrole |
| Molecular Weight (g/mol) | 67.09 |
| Peso formulazione | 67.0422 |