Learn More
Econix™ Bio-bins™ Plain Paper Based Non-Sharps Waste Containers for General Use Only
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13530870 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L, 2.5 L
6 l
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
13530870 2 L, 2.5 L pezzi 100
13438796 6 l pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13530870 Fornitore Econix™ N. del fornitore BEXBBLOOP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Econix™ Bio-bin™ General/Non Infectious Bio-bin™ to dispose of single use implements and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. For use with general waste.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L, 2.5 L
Certificazione/Conformità Not required
Tipo di chiusura Temporary Seal
Descrizione Space efficient fold-flat
Colore White, Green
Dimensioni (L x P x A) 230 x 110 x 180 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm, 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) Non-sterile
Quantità 100 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) For General Waste
Materiale Cardboard, Recycled Paper
Product Type Non-Sharps Waste Container