Learn More
Chem-Lab 1LT Sulfuric acid 90 weight % sol. (1510 g H2SO4/ l H2O)
Marca: Chem-Lab CL02.2609.1000
1LT Sulfuric acid 90 weight % sol. (1510 g H2SO4/ l H2O)
Sicurezza e movimentazione
- Sulphuric acid 90-91 weight % solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.