Learn More
Thermo Scientific™ 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Codice prodotto. 15215753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bicarbonato trietilammonio 1 M (TEAB)
Hydroxylamine
Dimensione della confezione:
50mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15215753 Bicarbonato trietilammonio 1 M (TEAB) 50mL
15225753 Hydroxylamine 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15215753 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 90114
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Common TMT buffers such as 1M Triethylammonium bicarbonate (TEAB) and 50% Hydroxylamine for isobaric mass tag labeling experiments.
Pre-formulated TEAB and 50% hydroxylamine designed for use in TMT labeling and quenching of peptides.
Triethylammonium bicarbonate (TEAB) is a 10X dissolution buffer for isobaric mass tag labeling experiments. 50% hydroxylamine is a 10X quenching reagent for amine-reactive labeling for TMT experiments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Bicarbonato trietilammonio 1 M (TEAB)
Product Line TMT
Content And Storage Store protected from direct sunlight in a dry, cool, and well-ventilated area.
Starting Material Cell Lysate
Workflow Step Protein Labeling
Quantità 50 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxylamine