missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorzoxazone-4,6,7-d3, TRC

Código de producto. 17998209
Cambiar vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità unitSize
17998209 1 mg 1mg
17987939 10 mg 10mg
17909229 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17998209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4287021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1185173-60-7
Formula molecolare C7 D3 H Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 172.584
Sinonimo 5-Chloro-4,6,7-trideuterio-1,3-benzoxazol-2-ol, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one-4,6,7-d3, 5-Chloro-2-benzoxazolinone-4,6,7-d3, Chlorzoxazone-d3, Chlorzoxazone-4,6,7-D3
IUPAC Name 5-chloro-4,6,7-trideuterio-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES [2H]c1c([2H])c2OC(=O)Nc2c([2H])c1Cl

Spezifikation

Materiale o nome chimico Chlorzoxazone-4,6,7-d3
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)/i1D,2D,3D
Peso formulazione 172.012
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.