Learn More
Abnova™ 1p31/1q25 FISH Probe
Codice prodotto. 16083335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
200 μL
missing translation for 'unitSize':
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità missing translation for 'unitSize'
16083335 200 μL 200µL
16073335 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16083335 missing translation for 'mfr' Abnova™ missing translation for 'supplierNo' FG0210.200uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Especificaciones
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Product Type DNA/RNA
Quantità 200 μL
Forma Liquid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.