Learn More
(1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine, TRC
Codice prodotto. 30347047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347047 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17509525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104372-31-8
Formula molecolare C10 H15 N O3 S
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N4OC34C2
IUPAC Name 11,11-dimethyl-5-oxa-3λ6-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecane 3,3-dioxide
Molecular Weight (g/mol) 229.3
Peso formulazione 229.0773