Learn More
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, 99%
Codice prodotto. 10131192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10131192 1 g Bottiglia in vetro 1g
10167503 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10131192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364640010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20439-47-8
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00062985,MFCD00063747
InChI Key SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC Name (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine
SMILES NC1CCCCC1N
Specifica
Materiale o nome chimico (1R, 2R)-(-)-1, 2-Diaminocyclohexane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40.0°C to 45.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 110.0°C to 114.0°C (40.0 Mbar)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(NH2)2
Quantità 1 g
Beilstein 13, III, 6
Condizione di rotazione specifica − 24.50 (26.50°C c=5 1 N HCl 20°)
Rotazione specifica − 24.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.