Learn More
Alfa Aesar™ (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ H60172.04
Dettagli aggiuntivi : CAS : 39961-95-0 Peso : 0.00200kg
Quantità 2g
Codice prodotto. 15446648
  • 36.17€ / 2g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Applications
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
39961-95-0
264.278
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
11448443
C1CCC(C(C1)N)N.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
C10H20N2O6
MFCD00191979
1r,2r-+-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate, 1r,2r-+-1,2-cyclohexanediamine l-tartrate, 1r,2r---cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate salt, 1r-trans-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-+-cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine; l +-tartaric acid, pubchem17364, ksc221k4n
(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Specifica
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate
273°C (decomposition)
39961-95-0
MFCD00191979
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
(1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
11448443
99%
+12° (c=4 in Water)
2g
C10H20N2O6
1r,2r-+-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate, 1r,2r-+-1,2-cyclohexanediamine l-tartrate, 1r,2r---cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate salt, 1r-trans-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-+-cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine; l +-tartaric acid, pubchem17364, ksc221k4n
C1CCC(C(C1)N)N.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
264.278
264.28
Videos
SDS Documenti
Certificati