Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, 98+%
Codice prodotto. 10043550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10043550 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10209173 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10043550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294682500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35132-20-8
Formula molecolare C14H18N2
Molecular Weight (g/mol) 214.31
Numero MDL MFCD00082769
InChI Key PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Sinonimo 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
IUPAC Name (1R,2R)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
SMILES [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Nota nome 99% (99% e.e.)
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81.0°C to 84.0°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH(NH2)-)2
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica + 104.00 (25.00°C c=1.1,MeOH)
Rotazione specifica + 104.00
Peso formulazione 212.29
Percent Purity 99%,99% ee
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine