Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, 98+%
Codice prodotto. 10209173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10209173 1 g Bottiglia in vetro 1g
10043550 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10209173 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294680010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35132-20-8
Formula molecolare C14H18N2
Molecular Weight (g/mol) 214.31
Numero MDL MFCD00082769
InChI Key PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Sinonimo 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
IUPAC Name (1R,2R)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
SMILES [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Nota nome 99% (99% e.e.)
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81.0°C to 84.0°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH(NH2)-)2
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica + 104.00 (25.00°C c=1.1,MeOH)
Rotazione specifica + 104.00
Peso formulazione 212.29
Percent Purity 99%,99% ee
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine