Learn More
(1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 35132-20-8 |
| Formula molecolare | C14H16N2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | ((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (+)-Stilbenediamine, (R,R)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (R,R)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 212.29 |
| Peso formulazione | 212.1313 |