Learn More
(1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, TRC
Codice prodotto. 30380818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380818 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48789510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 35132-20-8
Formula molecolare C14H16N2
Quantità 10 g
Sinonimo ((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (+)-Stilbenediamine, (R,R)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (R,R)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m1/s1
SMILES N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 212.29
Peso formulazione 212.1313