Learn More
(1R,2R)-(-)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine, 97+%
Codice prodotto. 15435466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435466 250 mg 250mg
15425466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435466 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60084.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 452304-59-5 | C18H22NP | 283.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452304-59-5
Formula molecolare C18H22NP
Molecular Weight (g/mol) 283.36
Numero MDL MFCD17013996
InChI Key ZATLZEHZPXYMFE-YTXKPMTANA-N
Sinonimo 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexanamine, 1r,2r-2-diphenylphosphanyl cyclohexan-1-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r-2alpha-diphenylphosphino cyclohexane-1beta-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 97+%, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane,min
PubChem CID 11166387
SMILES N[C@@H]1CCCC[C@H]1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R)-(-)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
Punto di fusione 43°C to 48°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Optical Rotation −79° (c=0.5 in Chloroform)
IUPAC Name (1R,2R)-2-diphenylphosphanylcyclohexan-1-amine
Peso formulazione 283.35
Percent Purity ≥97%