Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15483078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483078 250 mg 250mg
15473078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483078 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56580.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22422-34-0
Formula molecolare C10H18O2
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Numero MDL MFCD09955216
InChI Key MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
PubChem CID 6553875
IUPAC Name (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
SMILES CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Punto di fusione 57°C to 59°C
Punti di ebollizione 101°C to 102°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Quantità 250 mg
Beilstein 2039144
Optical Rotation −8.6° (c=6.5 in Toluene)
Peso formulazione 170.25
Percent Purity 99%