Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, TRC
Codice prodotto. 30415676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415676 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4584001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
CAS 22422-34-0
Formula molecolare C10H18O2
Quantità 1 g
Sinonimo (1R,2R,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1R,2R,3S,5R)-2,3-Pinanediol, (-)-(1R:2R:3S:5R)-cis-α-Pineneglycol, cis-α-Pinene Glycol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2,3-Pinanediol, (-)-cis-Pinane-cis-2,3-diol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
InChI Formula InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
IUPAC Name (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Peso formulazione 170.1307