Learn More
(1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane, 90%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane |
| CAS min. % | 88.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 102.0°C to 104.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Indice di Merck | 15, 3333 |
| Vedi altri risultati |