Learn More
(1R,2R)-(-)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10140662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10140662 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10140662 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363685000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico (1R, 2R)-(-)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethylenediamine
CAS 144222-34-4
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126.0°C to 130.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C21H23N2O2S
Numero MDL MFCD02093428
Quantità 500 mg
Condizione di rotazione specifica − 61.50 (20.00°C c=1,CH2Cl2)
Rotazione specifica − 61.50
Sinonimo 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 367.49
PubChem CID 2734565
Peso formulazione 366.48
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals