Learn More
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 95%
Codice prodotto. 10511171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511171 1 g Bottiglia in vetro 1g
10490364 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337830010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68737-65-5 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68737-65-5
Formula molecolare C8H20N2
Molecular Weight (g/mol) 144.26
Numero MDL MFCD00671527,MFCD03001702
InChI Key JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P
Sinonimo 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
IUPAC Name (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine
SMILES C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(NHCH3)2
Quantità 1 g
Rotazione specifica − 143.00
Peso formulazione 142.24
Percent Purity 95%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.