Learn More
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 99%
Codice prodotto. 10264834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10264834 1 g 1g
10091084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10264834 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397890010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 23190-16-1 | C14H15NO | 213.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23190-16-1
Formula molecolare C14H15NO
Molecular Weight (g/mol) 213.28
Numero MDL MFCD00074960
InChI Key GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
Sinonimo 1r,2s-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s---2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1r,2s-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, 1s,2r-1,2-diphenyl-2-hydroxyethylamine, pubchem5986, ksc201s9n, gejjwyzzkkksev-uonogxrcsa, erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s---diphenyl-2-aminoethanol
PubChem CID 719819
IUPAC Name (1R,2S)-2-amino-1,2-diphenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Punto di fusione 142.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2(NH2)CH2(OH)C6H5
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.28
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.