Learn More
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol, 98%
Codice prodotto. 10793003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793003 1 g Bottiglia in vetro 1g
10078611 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793003 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297530010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 136030-00-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136030-00-7
Formula molecolare C9H12NO
Molecular Weight (g/mol) 150.20
Numero MDL MFCD00216656,MFCD01318239
InChI Key LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
Sinonimo 1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 2725045
IUPAC Name (1R,2S)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
SMILES [NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (1R, 2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117°C to 121°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +44.5° (20°C c=1,methanol)
Rotazione specifica + 44.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.