Learn More
Alfa Aesar™ (1R)-(-)-Camphorquinone, 98%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1R)-(-)-Camphorquinone |
| Punto di fusione | 197°C to 202°C |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 2327696 |
| Optical Rotation | −102° (c=2 in Ethanol) |
| Peso formulazione | 166.22 |
| Percent Purity | 98% |