Learn More
Alfa Aesar™ (1R)-(-)-Camphorquinone, 98%
Codice prodotto. 11461097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11461097 5 g 5g
11451097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11461097 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore B24092.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10334-26-6
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00064160,MFCD00082863,MFCD00064160,MFCD00082863
InChI Key VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Sinonimo 1r,4s-1,7,7-trimethylnorbornane-2,3-dione, 1r,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1s,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione
PubChem CID 16211789
IUPAC Name (4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico (1R)-(-)-Camphorquinone
Punto di fusione 197°C to 202°C
Quantità 5 g
Beilstein 2327696
Optical Rotation −102° (c=2 in Ethanol)
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98%