Learn More
1R-Dapagliflozin, TRC
Codice prodotto. 30138006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138006 10 mg 10mg
30132693 5 mg 5mg
30006048 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD18537510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1373321-04-0
Formula molecolare C21H25ClO6
Molecular Weight (g/mol) 408.88
Sinonimo (2R,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 1R-Dapagliflozin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Peso formulazione 408.134
Percent Purity >95%