Learn More
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate, 98%
Codice prodotto. 11384076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384076 100 g 100g
11364076 5 g 5g
11374076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11384076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19208.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111969-64-3
Formula molecolare C12H22O4
Molecular Weight (g/mol) 230.304
Numero MDL MFCD00792503
InChI Key BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Sinonimo 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 7373179
IUPAC Name [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetate
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Punto di fusione 76°C to 80°C
Densità 1.182
Punti di ebollizione 95°C to 96°C (0.3 mmHg)
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 5637371
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −75° (c=1 in Methanol)
Peso formulazione 230.31 (212.29 Anhydrous)
Percent Purity 98%