Learn More
(1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide (~90% R), TRC
Codice prodotto. 17913715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17913715 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17913715 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6188005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide
CAS 671816-04-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C19H29N3O3
Quantità 5 mg
Sinonimo [(1R)-1-[trans-4-[(4-Pyridinylamino)carbonyl]cyclohexyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-Boc-Y-27632
InChI Formula InChI=1S/C19H29N3O3/c1-13(21-18(24)25-19(2,3)4)14-5-7-15(8-6-14)17(23)22-16-9-11-20-12-10-16/h9-15H,5-8H2,1-4H3,(H,21,24)(H,20,22,23)/t13-,14?,15?/m1/s1
SMILES C[C@H](C1CCC(CC1)C(=O)NC2=CC=NC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(pyridin-4-ylcarbamoyl)cyclohexyl]ethyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 347.45
Percent Purity >95%