Learn More
(1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 30051380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051380 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051380 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0101.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
CAS 100393-43-9
Nomi componenti o analita (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H13 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide, alpha-Methyl-alpha-phenyl-2-pyridinemethanol 1-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C13H13NO2/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14(12)16/h2-10,15H,1H3
SMILES CC(O)(c1ccccc1)c2cccc[n+]2[O-]
IUPAC Name 1-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)-1-phenylethanol
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Quantità 25 mg
Peso formulazione 215.0946 g/mol