Learn More
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 17991256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991256 100 mg 100mg
17931946 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17991256 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0256.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 42142-52-9
Nomi componenti o analita (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H15 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
IUPAC Name 3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Quantità 100 mg
Peso formulazione 165.1154 g/mol