missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1RS,4RS)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid, Mikromol™

Codice prodotto. 17931036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17931036 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17931036 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.38

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1RS,4RS)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (1RS,4RS)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
CAS 2575516-43-5
Nomi componenti o analita (1RS,4RS)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C26 H32 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (1RS,4RS)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1,4-dicarboxylic Acid, Ibuprofen Imp. G (EP), Ibuprofen Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26-/m1/s1
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O
IUPAC Name (1R,4R)-6-(2-methylpropyl)-4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-2,3-dihydro-1H-naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 408.53
Quantità 50 mg
Peso formulazione 408.2301 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.