missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid, Mikromol™

Codice prodotto. 17984286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17984286 100 mg 100mg
17900996 25 mg 25mg
30463641 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17984286 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.29
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
CAS 2517611-89-9
Nomi componenti o analita (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C26 H32 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26+/m0/s1
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O
IUPAC Name (1S,4R)-6-(2-methylpropyl)-4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-2,3-dihydro-1H-naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 408.53
Quantità 100 mg
Peso formulazione 408.2301 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.