Learn More
[(1RS,4SR)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulfonic Acid ((+/-)-10-Camphorsulfonic Acid), Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
[(1RS,4SR)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulfonic Acid ((+/-)-10-Camphorsulfonic Acid)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-10-Camphorsulfonic Acid |
| CAS | 8-2-5872 |
| Nomi componenti o analita | DL-10-Camphorsulfonic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H16 O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, 10-Bornanesulfonic acid, 2-oxo-, (±)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (±)-, (RS)-10-Camphorsulfonic acid, (±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-Camphorsulfonic acid, 2-Oxo-10-bornanesulfonic acid, Camphor-10-sulfonic acid, DL-10-Camphorsulfonic acid, DL-Camphorsulfonic acid, Voriconazole EP impurity E, [(1RS,4SR)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulfonic Acid, (+/-)-10-Camphorsulfonic Acid, Ecamsule Related Compound D, Voriconazole Related Compound F, Voriconazole Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2 |
| IUPAC Name | [(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid |
| Vedi altri risultati |