Learn More
(1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, TRC
Codice prodotto. 30331465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331465 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB38702025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
CAS 18531-99-2
Formula molecolare C20H14O2
Quantità 25 g
Sinonimo [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (S)-, (S)-(-)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (-)-(1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (-)-1,1'-Bi-2-naphthol, (-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (-)-1,1'-Bis(2-naphthol), (-)-2,2'-Binaphthol, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthyl, (-)-Bi-beta-naphthol, (-)-Binol, (-)-S-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (1S)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol, (S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, (S)-(-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-BINOL, (S)-(-)-Bi-2-naphthol, (S)-(-)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (S)-1,1'-Bi-2,2'-naphthol, (S)-1,1'-Bi-2-naphthol, (S)-1,1'-Binaphthol, (S)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (S)-1,1'-Bis-2-naphthol, (S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (S)-BINOL, (S)-Binaphthol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
InChI Formula InChI=1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1c3c(O)ccc4ccccc34
IUPAC Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 286.32
Peso formulazione 286.0994