Learn More
(1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine, TRC
Codice prodotto. 30335176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335176 1 g 1g
30330313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30335176 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1751001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104322-63-6
Formula molecolare C10 H15 N O3 S
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9+,10+,11?/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2
IUPAC Name 11,11-dimethyl-5-oxa-3λ6-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecane 3,3-dioxide
Molecular Weight (g/mol) 229.3
Peso formulazione 229.0773