Learn More
(1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30052250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052250 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052250 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1092.200025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
CAS 75885-58-4
Nomi componenti o analita (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H11 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1S)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (S)-, (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m1/s1
SMILES CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N
IUPAC Name (1S)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 113.1576
Quantità 25 mg
Peso formulazione 113.0841 g/mol