Learn More
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane, Mikromol™
Codice prodotto. 30049156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049156 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049156 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0947.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
CAS 129050-27-7
Nomi componenti o analita (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18H20FNO2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane, (1S,2R)-α-(N-Benzylaminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol
InChI Formula InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
SMILES O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
IUPAC Name (1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 301.36
Quantità 25 mg
Peso formulazione 301.1478 g/mol