Learn More
(1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 98%
Codice prodotto. 10344172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10344172
Marca: Thermo Scientific 368410010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 23364-44-5 | C14H15NO | 213.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23364-44-5
Formula molecolare C14H15NO
Molecular Weight (g/mol) 213.28
Numero MDL MFCD00074959
InChI Key GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Sinonimo 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
PubChem CID 719822
IUPAC Name (1S,2R)-2-amino-1,2-diphenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico (1S, 2R)-2-Amino-1, 2-diphenylethanol
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 142°C to 144°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 13, IV, 2150
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Peso formulazione 213.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.