Learn More
(1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride, 95%, 98% ee
Codice prodotto. 11905281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905281 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11905281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 362530010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 220497-88-1 | C6H13NO3·HCl | 183.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS 220497-88-1
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 124.0°C to 124.6°C
Colore White
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H13NO3·HCl
Quantità 1 g
Sinonimo 1s,2r,3s,5s-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1s,2r,3s,4s-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclope, 2s,3s,5s,1r-5-amino-3-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol, chloride
InChI Key BLTXEPQZAMUGID-VKYWDCQCSA-N
SMILES C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
IUPAC Name (1S,2R,3S,5S)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 183.63
PubChem CID 24211999
Peso formulazione 183.63
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.