Learn More
(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one, 95%, 98% ee
Codice prodotto. 10447782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447782 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10447782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 362200010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 178032-63-8 | C9H13NO3 | 183.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS 178032-63-8
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150°C to 152°C
Colore White
Eccesso enantiomerico 97.5% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H13NO3
Numero MDL MFCD01320865
Quantità 1 g
Sinonimo 1s,2r,6s,7r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 decan-9-one, 3as,4r,7s,7ar-2,2-dimethyltetrahydro-4,7-methano 1,3 dioxolo 4,5-c pyridin-6 3ah-one, 2s,7s,1r,6r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-9-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> decan-8-one, 1s,2r,6s,7r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-9-one, 4,7-methano-1,3-dioxolo 4,5-c pyridin-6 3ah-one,tetrahydro-2,2-dimethyl-, 3as,4r,7s,7ar
InChI Key CSGIROCFQXHTKS-WNJXEPBRSA-N
SMILES CC1(OC2C3CC(C2O1)NC3=O)C
Molecular Weight (g/mol) 183.2
PubChem CID 10219706
Peso formulazione 183.2
Percent Purity 95%,98% e.e
Forma fisica Needle-like Crystals or Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.