Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97%
Codice prodotto. 15414747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15414747 1 g 1g
15424747 5 g 5g
15434747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15414747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32066.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126456-43-7
Formula molecolare C9H12NO
Molecular Weight (g/mol) 150.20
Numero MDL MFCD00216655
InChI Key LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
Sinonimo 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 9866743
IUPAC Name (1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Punto di fusione 117°C to 118°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3259
Optical Rotation −61° (c=0.5 in Chloroform)
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol