Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97%
Codice prodotto. 15434747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434747 25 g 25g
15414747 1 g 1g
15424747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15434747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32066.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126456-43-7
Formula molecolare C9H12NO
Molecular Weight (g/mol) 150.20
Numero MDL MFCD00216655
InChI Key LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
Sinonimo 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 9866743
IUPAC Name (1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Punto di fusione 117°C to 118°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3259
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −61° (c=0.5 in Chloroform)
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 97%