Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99%
Codice prodotto. 10760595 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10760595 5 g Bottiglia in vetro 5g
10123391 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10452461 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10760595 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315650050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126456-43-7
Formula molecolare C9H12NO
Molecular Weight (g/mol) 150.20
Numero MDL MFCD00216655
InChI Key LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
PubChem CID 9866743
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117°C to 121°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica − 62.00 (20.00°C c=0.5,CHCl3)
Rotazione specifica -62
Sinonimo 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
IUPAC Name (1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder