Learn More
(1S,2S)-1,2-Cyclohexanedimethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1S,2S)-1,2-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 3205-34-3 |
| Formula molecolare | C8H16O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (+)-trans-1,2-Cyclohexanedimethanol, (1S-trans)-1,2-Cyclohexanedimethanol, (1S,2S)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dimethanol, (S,S)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, trans-(+)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](CCCC1)[C@H]1CO |
| IUPAC Name | [(1S,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.21 |
| Peso formulazione | 144.115 |