Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Codice prodotto. 10319220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10319220 250 mg 250mg
10569263 1 g 1g
13418518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10319220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310222500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21436-03-3
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00062986,MFCD00063747
InChI Key SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Specifica
Materiale o nome chimico (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39.0°C to 45.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(NH2)2
Quantità 250 mg
Rotazione specifica + 25.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
IUPAC Name (1S,2S)-cyclohexane-1,2-diamine
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder