Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Codice prodotto. 11398945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398945 5 g 5g
11308955 250 mg 250mg
11388945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11398945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14072.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
Alfa Aesar (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%, Quantity: 5g, Boiling Point: 104 deg.C to 110 deg.C (40mmHg), Melting Point: 43 deg.C to 45 deg.C, Molecular Weight: 114.192, Percent Purity: 98%, Beilstein: 2801645, CAS: 21436-03-3, DOT Information: Hazard Class: 8; Packaging Group: II | CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21436-03-3
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00062986,MFCD00063747
InChI Key SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Punto di fusione 43°C to 45°C
Punti di ebollizione 104°C to 110°C (40 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 2801645
Sensibilità Air sensitive
Optical Rotation +25.5° (c=5 in 1N HCl)
IUPAC Name cyclohexane-1,2-diamine
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 98%