Learn More
(1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, TRC
Codice prodotto. 30380306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380306 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380306 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD487900250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 29841-69-8
Formula molecolare C14H16N2
Quantità 250 mg
Sinonimo ((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (-)-Stilbenediamine, (S,S)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (S,S)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
SMILES N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name (1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 212.29
Peso formulazione 212.1313