Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, 96%
Codice prodotto. 10598761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10598761 5 g Bottiglia in vetro 5g
10120611 25 g Bottiglia in vetro 25g
10320944 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10598761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334800050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2964-48-9 | C9H12N2O4 | 212.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2964-48-9
Formula molecolare C9H12N2O4
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Numero MDL MFCD00007359
InChI Key OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 224171
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 166°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica + 31
Sinonimo 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Peso formulazione 212.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder