Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 97%
Codice prodotto. 11349837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349837 1 g 1g
11339837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11349837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042183.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Asymetric synthesis of chiral 2-oxazolines | CAS: 28143-91-1 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
Asymetric synthesis of chiral 2-oxazolines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28143-91-1
Formula molecolare C9H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 167.208
Numero MDL MFCD00004503
InChI Key JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 119881
IUPAC Name (1S,2S)-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Punto di fusione 112°C to 115°C
Quantità 1 g
Sinonimo 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Peso formulazione 167.21
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder